Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61754.14 H61754.22
H61754.14EA 53.2 EUR
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Kookpunt: 85…90 °C
Dichtheid: 1,06
Vlampunt: 89 °C (192 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190578
CAS nummer: 2971-79-1