2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 40.8 EUR
H59777.03 H59777.06
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₂
Smeltpunt: 157…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672930
CAS nummer: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III