Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 49.2 EUR
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
Kookpunt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 188…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006295
CAS nummer: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258