4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61971.03 H61971.06
H61971.03EA 47 EUR
H61971.03 H61971.06
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01666439
CAS nummer: 2923-96-8
EINECS: 220-884-3