2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61260.14 H61260.22
H61260.14EA 88 EUR
H61260.14 H61260.22
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Kookpunt: 110 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095068
CAS nummer: 1480-87-1