Diallyl disulphide
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Diallyldisulphide, Allyl disulphide
10012582-1
10012582-100
10012582-500
CAYM10012582-1EA
135
EUR
CAYM10012582-1
CAYM10012582-100
CAYM10012582-500
Diallyl disulphide
Diallyl disulphide
Formule:
C₆H₁₀S₂ MW: 146.28 g/mol Kookpunt: 198 Dichtheid: 1.0237 g/cm³ (15 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00008656 CAS nummer: 2179-57-9 EINECS: 218-548-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |