Jood concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
38060-1EA 38060-6X1EA
38060-1EAEA 50.3 EUR
38060-1EA 38060-6X1EA
Jood concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Jood
Concentrate for 1L standard solution
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kookpunt: 184.3
Smeltpunt: 114
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Merck Index: 13,05036
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.998 - 1.002