2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 49.1 EUR
H60413.03 H60413.06
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
2-Bromo-p-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 143…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045797
CAS nummer: 7697-27-0