Bromophenol blue
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
14331-25 14331-50 14331-100
CAYM14331-25EA 67.4 EUR
CAYM14331-25 CAYM14331-50 CAYM14331-100
Bromophenol blue
Bromophenol blue
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Smeltpunt: 273
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005875
CAS nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429