Neomycin sulphate
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Neomycin, (2S,3S,4R,5R,6R)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-(((2R,3S,4R,5S)-5-(((1R,2R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-hydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol sulphate, Fradiomycin sulphate, Neomycin sulphate salt
14287-100 14287-500
CAYM14287-100EA 76.6 EUR
CAYM14287-100 CAYM14287-500
Neomycin sulphate
Neomycin sulphate
Formule: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150827
CAS nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542