5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H61806.06 H61806.14 H61806.22
H61806.06EA 36.1 EUR
H61806.06 H61806.14 H61806.22
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034065
CAS nummer: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III