3-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61544.14 H61544.22
H61544.14EA 91 EUR
H61544.14 H61544.22
3-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861195
CAS nummer: 202865-83-6