4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 39.1 EUR
H61110.06 H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013375
CAS nummer: 445-83-0