2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
H61729.06 H61729.14
H61729.06EA 35.3 EUR
H61729.06 H61729.14
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047443
CAS nummer: 21901-29-1