3,4-Dichloropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H63749.03 H63749.06
H63749.03EA 36.1 EUR
H63749.03 H63749.06
3,4-Dichloropyridine ≥98%
3,4-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 55934-00-4 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01861989
Formule: C₅H₃Cl₂N
Kookpunt: 182…183 °C
Smeltpunt: 22…24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861989
CAS nummer: 55934-00-4
ADR: 6.1,III