Ethidiumbromide 10 mg/ml in aqueous solution
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
J62282.ABEA
67.8
EUR
J62282.AB
Ethidiumbromide 10 mg/ml in aqueous solution
Ethidiumbromide
Formule:
C₂₁H₂₀BrN₃ MW: 394,31 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011724 CAS nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4731 |