cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H62594.MD H62594.03 H62594.06
H62594.MDEA 74.3 EUR
H62594.MD H62594.03 H62594.06
cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid ≥97%
cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7084-93-7
EINECS: 230-385-2