Dimethyl fumarate
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14714-50 14714-100
CAYM14714-50EA 65.1 EUR
CAYM14714-50 CAYM14714-100
Dimethyl fumarate
Dimethyl fumarate
Formule: C₆H₈O₄
Kookpunt: 192 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 102 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064438
CAS nummer: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308