Ethyl fluoroacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Fluoroacetic ethyl ester
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 35.1 EUR
H61340.09 H61340.18
Ethyl fluoroacetate ≥98%
Ethyl fluoroacetate
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106.1 g/mol
Kookpunt: 119…120 °C
Dichtheid: 1.093
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000450
CAS nummer: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,4167