Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 121 EUR
H61758.14 H61758.22
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂H₃F₃O₃S
Kookpunt: 99 °C
Dichtheid: 1,500
Vlampunt: 38 °C (100 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000409
CAS nummer: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II