1-Fluoro-2-ethynylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H60596.MD
H60596.03
H60596.MDEA
40.5
EUR
H60596.MD
H60596.03
1-Fluoro-2-ethynylbenzene ≥97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Formule:
C₈H₅F Kookpunt: 150 °C Dichtheid: 1,060 Vlampunt: 37 °C (99 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00799540 CAS nummer: 766-49-4 UN: 1993 ADR: 3,III |