ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
H59615.03 H59615.06
H59615.03EA 68.1 EUR
H59615.03 H59615.06
ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone 95%
ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
Smeltpunt: 25…29 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053005
CAS nummer: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN: 1759
ADR: 8,III