1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-N-Pentylphenylacetylene, 4-n-Pentylphenylacetylene, (4-Pentylphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-pentylbenzene, (4-Pentylphenyl)ethyne
H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 136 EUR
H60913.09 H60913.04
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Formule: C₁₃H₁₆
Kookpunt: 172 °C
Dichtheid: 0,885
Vlampunt: 103 °C (217 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173884
CAS nummer: 79887-10-8