1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H60586.AD H60586.AK
H60586.ADEA 126 EUR
H60586.AD H60586.AK
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Formule: C₇H₂₂O₂Si₃
MW: 222.51 g/mol
Kookpunt: 142 °C
Dichtheid: 0.819
Vlampunt: 22 °C (72 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00048000
CAS nummer: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3 II