Methyl-(±)-lactaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
H60455.AA H60455.AC
H60455.AAEA 65.8 EUR
H60455.AA H60455.AC
Methyl-(±)-lactaat ≥99%
Methyl-(±)-lactaat
Formule: C₄H₈O₃
Kookpunt: 35 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,093
Vlampunt: 51 °C (124 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066367
CAS nummer: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06167