1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 46.7 EUR
H60747.AC H60747.AE
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
1-Propanesulphonyl chloride
Formule: C₃H₇ClO₂S
Kookpunt: 78…79 °C
Smeltpunt: –46 °C
Dichtheid: 1,267
Vlampunt: 97 °C (207 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007462
CAS nummer: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II