Pyronin G
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
14488-1 14488-5 14488-10
CAYM14488-1EA 49.2 EUR
CAYM14488-1 CAYM14488-5 CAYM14488-10
Pyronin G
Pyronin G
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
MW: 302.8 g/mol
Smeltpunt: 250…260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011725
CAS nummer: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190