1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 85.3 EUR
H59225.06 H59225.18
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥97%
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Formule: C₇H₁₃ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093290
CAS nummer: 92507-97-6