5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H60177.03
H60177.06
H60177.03EA
42.3
EUR
H60177.03
H60177.06
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
5-Methoxy-o-toluidine
Formule:
C₈H₁₁NO Kookpunt: 253 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 43…46 °C Dichtheid: 1,39 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075057 CAS nummer: 50868-72-9 EINECS: 256-816-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |