1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
H59480.06 H59480.18
H59480.06EA 35.6 EUR
H59480.06 H59480.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate
Formule: C₇H₁₄N₂O₄S
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457697
CAS nummer: 516474-01-4