1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59997.06 H59997.18
H59997.06EA 43 EUR
H59997.06 H59997.18
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784451
CAS nummer: 36443-80-8