2,4-Dibromothiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 61.4 EUR
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromothiazole ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Formule: C₃HBr₂NS
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318994
CAS nummer: 4175-77-3