6-Propyl-2-thiouracil
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
14069-10 14069-25 14069-50 14069-100
CAYM14069-10EA 49.2 EUR
CAYM14069-10 CAYM14069-25 CAYM14069-50 CAYM14069-100
6-Propyl-2-thiouracil
6-Propyl-2-thiouracil
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Kookpunt: 448 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 215…218 °C
MDL Nummer: MFCD00006041
CAS nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054