Butyl levulinate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Levulinic acid butyl ester, 4-Oxovaleric acid butyl ester, Butyl 4-oxovalerate
H59274.AE H59274.AP
H59274.AEEA 21.7 EUR
H59274.AE H59274.AP
Butyl levulinate ≥98%
Butyl levulinate
Formule: C₉H₁₆O₃
Kookpunt: 106…108 °C (5,5 mmHg)
Dichtheid: 0,974
Vlampunt: 92 °C (198 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009449
CAS nummer: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4