5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60248.06 H60248.14
H60248.06EA 60.6 EUR
H60248.06 H60248.14
5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
5-Methyl-1H-tetrazole
Formule: C₂H₄N₄
MW: 84.08 g/mol
Smeltpunt: 142…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00185824
CAS nummer: 4076-36-2
EINECS: 218-746-2