3,5-Dibromophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 51.2 EUR
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophenol ≥97%
3,5-Dibromophenol
Formule: C₆H₄Br₂O
Kookpunt: 274 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 79…83 °C
Dichtheid: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06411376
CAS nummer: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III