Thymol blue 0,04% in aqueous solution
Leverancier: Lovibond
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
451650
451651
LOVI451650EA
23.1
EUR
LOVI451650
LOVI451651
Thymol blue 0,04% in aqueous solution
Thymol blue
Formule:
C₂₇H₃₀O₅S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005869 CAS nummer: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 |