Polymyxin B sulphate
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14157-500 14157-1 14157-5
CAYM14157-500EA 57.1 EUR
CAYM14157-500 CAYM14157-1 CAYM14157-5
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Formule: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00131991
CAS nummer: 1405-20-5