5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 45.8 EUR
H61979.09 H61979.18
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191850
CAS nummer: 1450-75-5