4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
H61137.03
H61137.06
H61137.03EA
109
EUR
H61137.03
H61137.06
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03428533 CAS nummer: 30186-18-6 |