Resazurin sodium salt
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 396 EUR
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005036
CAS nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5