Fast green FCF
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14335-5 14335-10 14335-25 14335-100
CAYM14335-5EA 58.3 EUR
CAYM14335-5 CAYM14335-10 CAYM14335-25 CAYM14335-100
Fast green FCF
Fast green FCF
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Smeltpunt: 290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013053
CAS nummer: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970