1,2,3-Tribromopropane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43967.0050 8.43967.0250
8.43967.0050EA 124 EUR
8.43967.0050 8.43967.0250
1,2,3-Tribromopropane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Tribromopropane
Formule: BrH₂CBrCHCH₂Br
Kookpunt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 16 °C
Dichtheid: 2,43 g/cm³ (0 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017884
CAS nummer: 96-11-7
EINECS: 202-478-8
Merck Index: 12,09745