1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61494.14 H61494.22
H61494.14EA 114 EUR
H61494.14 H61494.22
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 88…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865088
CAS nummer: 185331-69-5