1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 53 EUR
H61466.06 H61466.14
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 41…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792441
CAS nummer: 700-36-7