2-Bromo-4-nitroimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61155.03 H61155.06
H61155.03EA 41.9 EUR
H61155.03 H61155.06
2-Bromo-4-nitroimidazole ≥98%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025308
CAS nummer: 65902-59-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable