2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61961.14 H61961.22
H61961.14EA 200 EUR
H61961.14 H61961.22
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281.89 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09266223
CAS nummer: 15862-37-0