Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61307.14 H61307.06
H61307.14EA 224 EUR
H61307.14 H61307.06
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Smeltpunt: 35…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425619
CAS nummer: 393-85-1