Citroenzuur
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
RC-038 RC-039
RC-038EA 112 EUR
RC-038 RC-039
Citroenzuur
Citroenzuur
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Kookpunt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 149…151 °C
Dichtheid: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011669
CAS nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
Bereik: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM