1-Hexanethiol ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
H0103-25ML H0103-500ML
TCIAH0103-25MLEA 18.7 EUR
TCIAH0103-25ML TCIAH0103-500ML
1-Hexanethiol ≥96.0% (by GC)
1-Hexanethiol
Formule: C₆H₁₄S
Kookpunt: 152°C
Smeltpunt: –81°C
Dichtheid: 0,85911 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 30°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004909
CAS nummer: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9322e36027859355026e31f23a4fe6f427152a6b&vid=fcf8db7fa4ccb4009254ce6721dbf6f07eb991cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %